Kluczowe dokumenty
MT30019035
Mettler-Toledo SevenCompact conductivity meters S230
conductivity S230-USP/EP kit, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.61
opis
Calibration 13 pre-defined and 1 user-defined standard;
Conductivity range 0.001 ?S/cm to 1000 mS/cm, autoscaling (+/-0.5%)
Resistivity range 0.00 ...100 MOhm*cm, autoscaling
Właściwości
kit incl. InLab® 741-ISM, electrode holder and calibration sachets
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30019035
zakres pomiaru TDS
0-1000 g/L
zakres pomiaru zasolenia
0-80 (psu)
Opis ogólny
Konduktometr Mettler Toledo SevenCompact S230 to doskonały wybór do szerokiego zakresu zastosowań bez nadwyrężania budżetu. Mierzy nie tylko przewodność, ale także różne inne parametry, takie jak zasolenie, rezystywność, całkowite rozpuszczone substancje stałe i popiół konduktometryczny.
Dołączony uchwyt elektrody z idealnie pionowym ruchem uPlace pomaga ustawić elektrodę w pozycji, która jest najlepsza dla próbki. Pozwala to na szybsze pomiary i zmniejsza ryzyko przewrócenia się naczynia z próbką i/lub uszkodzenia czujnika.
SevenCompact umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji pomiarowych na wyświetlaczu lub skupienie się na najważniejszych informacjach za pomocą widoku uFocus. Przełączanie między różnymi układami wyświetlacza jest łatwe i wymaga tylko jednego naciśnięcia klawisza.
Nowy kolorowy wyświetlacz z dobrze zaprojektowanymi ikonami i ustawieniami menu w 10 językach sprawia, że obsługa jest naprawdę intuicyjna. Zakres zastosowań obejmuje rutynowe pomiary, analizę próbek, obsługę danych i archiwizację danych zgodnie z przepisami GLP. Po prostu innowacyjna konstrukcja, która spełnia wymagania uniwersalnego, łatwego w obsłudze konduktometru.
  • Przyjazny dla użytkownika przyrząd dla wymagających użytkowników
  • Bezpieczeństwo i wysoka powtarzalność dzięki inteligentnemu zarządzaniu czujnikami(ISM®)
  • Lepsza jakość pomiarów dzięki profesjonalnemu wsparciu kalibracyjnemu
  • Kompleksowy pakiet serwisowy obejmujący IQ/OQ
  • Zintegrowane interfejsy USB i RS232 do wymiany danych
Cechy i zalety
Wyraźny kolorowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i wysokiej rozdzielczości z dużymi cyframi i dobrze rozmieszczonymi ikonami umożliwia szybką identyfikację istotnych informacji.
Dwa układy wyświetlacza
Jednym naciśnięciem klawisza można przełączać się między pełnym ekranem informacyjnym a układem uFocus, w którym nie rozpraszają użytkownika mniej ważne informacje.
IntelligentSensor Management (ISM)
ISM pomaga wyeliminować błędy poprzez automatyczną identyfikację czujnika po podłączeniu i zapewnia, że najnowsza kalibracja jest używana do przyszłych pomiarów.
Elastyczna kalibracja
Do kalibracji można wybrać jeden z 13 wstępnie zdefiniowanych standardów, skonfigurować standard zdefiniowany przez użytkownika lub wprowadzić stałą ogniwa ręcznie, jeśli znasz jej dokładną wartość.
Łączność i urządzenia peryferyjne
Interfejsy USB i RS232 umożliwiają jednoczesne podłączenie różnych urządzeń peryferyjnych METTLER TOLEDO, zwiększając możliwości urządzenia.
Includes meter, electrode holder, InLab® 741-ISM electrode and calibration sachets
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
uPlace is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)