MT30019034
Mettler-Toledo SevenCompact™ conductivity meters S230
conductivity S230 kit, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
About This Item
Polecane produkty
opis
Calibration 13 pre-defined and 1 user-defined standard;
Conductivity range 0.001 ?S/cm to 1000 mS/cm, autoscaling (+/-0.5%)
Resistivity range 0.00 ...100 MOhm*cm, autoscaling
Właściwości
kit incl. InLab® 731-ISM, electrode holder and calibration sachets
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30019034
zakres pomiaru TDS
0-1000 g/L
zakres pomiaru zasolenia
0-80 (psu)
Opis ogólny
Dołączony uchwyt elektrody z idealnie pionowym ruchem uPlace™ pomaga ustawić elektrodę w pozycji, która jest najlepsza dla próbki. Pozwala to na szybsze pomiary i zmniejsza ryzyko przewrócenia się naczynia z próbką i/lub uszkodzenia czujnika.
SevenCompact umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji pomiarowych na wyświetlaczu lub skupienie się na najważniejszych informacjach za pomocą widoku uFocus. Przełączanie między różnymi układami wyświetlacza jest łatwe i wymaga tylko jednego naciśnięcia klawisza.
Nowy kolorowy wyświetlacz z dobrze zaprojektowanymi ikonami i ustawieniami menu w 10 językach sprawia, że obsługa jest naprawdę intuicyjna. Zakres zastosowań obejmuje rutynowe pomiary, analizę próbek, obsługę danych i archiwizację danych zgodnie z przepisami GLP. Po prostu innowacyjna konstrukcja, która spełnia wymagania uniwersalnego, łatwego w obsłudze konduktometru.
- Przyjazny dla użytkownika przyrząd dla wymagających użytkowników
- Bezpieczeństwo i wysoka powtarzalność dzięki inteligentnemu zarządzaniu czujnikami(ISM®)
- Lepsza jakość pomiarów dzięki profesjonalnemu wsparciu kalibracyjnemu
- Kompleksowy pakiet serwisowy obejmujący IQ/OQ
- Zintegrowane interfejsy USB i RS232 do wymiany danych
Cechy i zalety
Wyraźny kolorowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i wysokiej rozdzielczości z dużymi cyframi i dobrze rozmieszczonymi ikonami umożliwia szybką identyfikację istotnych informacji.
Dwa układy wyświetlacza
Jednym naciśnięciem klawisza można przełączać się między pełnym ekranem informacyjnym a układem uFocus, w którym nie rozpraszają użytkownika mniej ważne informacje.
IntelligentSensor Management (ISM)
ISM pomaga wyeliminować błędy poprzez automatyczną identyfikację czujnika po podłączeniu i zapewnia, że najnowsza kalibracja jest używana do przyszłych pomiarów.
Elastyczna kalibracja
Do kalibracji można wybrać jeden z 13 wstępnie zdefiniowanych standardów, skonfigurować standard zdefiniowany przez użytkownika lub wprowadzić stałą ogniwa ręcznie, jeśli znasz jej dokładną wartość.
Łączność i urządzenia peryferyjne
Interfejsy USB i RS232 umożliwiają jednoczesne podłączenie różnych urządzeń peryferyjnych METTLER TOLEDO, zwiększając możliwości urządzenia.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)