Merck
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
34-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)