Kluczowe dokumenty
M67109
4-Methyl-2-pentanone
≥99%
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
15.7 mmHg
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
840 °F
granice wybuchowości
1.2-8 %, 93 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?