Kluczowe dokumenty
M2913
Maleic acid dipotassium salt
~98% (titration)
Synonim(y):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Próba
~98% (titration)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2K/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
Klucz InChI
SHPKCSFVQGSAJU-UAIGNFCESA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)