Merck
M2132
Sigma-Aldrich
mono-Methyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Synonim(y):
Phosphoric acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5O4P · 2C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(O)(O)=O.NC1CCCCC1.NC2CCCCC2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)