Kluczowe dokumenty
LUP-513
Sigma-Aldrich
Lyophilized Liposomes - Unsaturated Phosphatidylcholine (PC)
16:0-18:2 PC 100 %
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Formularz
lyophilized powder
skład
16:0-18:2 PC, 100%
kolor
white to off-white
średnia wielkość cząstek
100 nm
Opis ogólny
Seria liofilizowanych liposomów to liofilizowane liposomy z różnymi rodzajami lipidów i szerokim zakresem potencjałów zeta oraz różnymi właściwościami. Produkty te powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i posiadają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanych leków i wykonywania odpowiednich testów.
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. Liposomy są zawsze wytwarzane w środowisku wodnym i mają pożądany rozmiar w stanie ciekłym przy użyciu różnych metod, takich jak wytłaczanie pod wysokim ciśnieniem przez membrany wytrawiające o wielkości nano porów. W rzadkich przypadkach liposomy są liofilizowane, a proliposomy są formowane w obecności liofilizatora, takiego jak trehaloza. Użycie liofilizatora jest konieczne w celu utrzymania rozmiaru liposomów po ponownym uwodnieniu.
Zastosowanie
  • Liposomy powstają po uwodnieniu liofilizowanego preparatu. Jeśli liofilizowane liposomy zostaną uwodnione roztworem zawierającym lek rozpuszczalny w wodzie, wówczas duży procent leku pozostanie poza liposomami i w postaci niekapsułkowanej. Zaleca się użycie kasety do mikrodializy lub kolumny wirówkowej przy użyciu kulek po prawej stronie (w zależności od wielkości leku) i oddzielenie liposomów otoczonych lekiem od wolnego leku oraz wykonanie oznaczenia leku w celu obliczenia skuteczności otoczkowania.
  • Liofilizowane liposomy są głównie zalecane do stosowania z lekami, które mają krótki czas życia w roztworze wodnym, głównie z powodu hydrolizy. Po dodaniu roztworu leku do liofilizowanych liposomów należy je natychmiast zużyć.
  • Liofilizowane produkty liposomowe powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i mają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanego leku i wykonywania odpowiednich testów.
  • Trehaloza jest stosowana jako liooprotektant we wszystkich liofilizowanych preparatach liposomowych. Rozkład wielkości po uwodnieniu liofilizowanego preparatu będzie wynosił około 100 nm.
  • Liofilizowane liposomy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)