Merck
KN8978400008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Synonim(y):
897840-0008
Wybierz wielkość
5 EA
853,00 zł
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
853,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897840-0008
Parametry
600-800 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.28 mm
Opis ogólny
Rurki wykonane są ze szkła borokrzemowego KG-33. Grubość ścianki tych precyzyjnych rurek wynosi 0,01118 cala.
Dołączone są nasadki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)