Merck
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)