Kluczowe dokumenty
JRD1727
4,6-Dichloro- 5-(fluorophenyl)-pyrimidine
AldrichCPR
Synonim(y):
4,6-Dichloro-5-(4-fluorophenyl)pyrimidine
About This Item
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
ClC1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C(Cl)=NC=N1
ClC1=C(C(Cl)=NC=N1)C2=CC=C(F)C=C2
InChI
1S/C10H5Cl2FN2/c11-9-8(10(12)15-5-14-9)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-5H
Klucz InChI
AEPMVNQSCZIHES-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)