Kluczowe dokumenty
JRD0299
(3-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formularz
solid
ciąg SMILES
OCc1cn(nc1-c2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)cc2)-c4ccccc4
InChI
1S/C22H17ClN2O2/c23-18-8-12-21(13-9-18)27-20-10-6-16(7-11-20)22-17(15-26)14-25(24-22)19-4-2-1-3-5-19/h1-14,26H,15H2
Klucz InChI
UQMDWGTWMYMVLH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)