Merck
JRD0262
Sigma-Aldrich
Methyl 1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
COC(=O)c1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-7-12-13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
KWBAYDFXUVGRPW-UHFFFAOYSA-N