Kluczowe dokumenty
JKA8021
8arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 40000
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)