Merck
JKA8018
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
Synonim(y):
8arm-PEG-COOH
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2COOH)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Carboxyl. Sieciuje się w hydrożele. Grupa karboksylowa wiąże grupy aminowe lub inne grupy chemiczne reagujące z kwasami.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dai, L., et al.
Scientific Reports, 4 (2014)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.