JKA10008
8arm-PEG20K-Succinimidyl Succinate
tripentaerythritol core, average Mn 20,000
Synonim(y):
8arm-PEG-Succinimidyl Succinate
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.