Merck
IDF00163
Sigma-Aldrich
5′-Chloro-2,5-dimethoxy-2′-hydroxychalcone
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
3850,00 zł
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO4
Masa cząsteczkowa:
318.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(=O)c2cc(Cl)ccc2O)c1
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-21-13-5-8-17(22-2)11(9-13)3-6-15(19)14-10-12(18)4-7-16(14)20/h3-10,20H,1-2H3/b6-3+
Klucz InChI
ZXXFHPHXZTUUKX-ZZXKWVIFSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of Indofine
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)