Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-178-9
Beilstein/REAXYS Number:
174242
MDL number:
Assay:
97%
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
162-165 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 162-165 °C (lit.) | mp 181-183 °C (lit.) | mp 300 °C (lit.) | mp 183-185 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?