Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H2(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2834162
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description analytical standard |
| assay 97% | assay - |
| mp 181-183 °C (lit.) | mp 210-215 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) environmental |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?