Microlab 600 wykorzystuje uniwersalny zawór, który może obsługiwać pojedyncze dozowanie, podwójne dozowanie, rozcieńczanie i dozowanie ciągłe. Zawór ten działa we wszystkich urządzeniach Microlab 600. Zawór ma aluminiową obudowę z obrotowym korkiem wykonanym z PTFE. Strzykawki podłącza się do gwintowanego portu 5/16-32.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)