Merck
H48204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid
98%
Synonim(y):
2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)AsO3H2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.04
Beilstein:
1976533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)