Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-263-9
Beilstein/REAXYS Number:
1780628
MDL number:
Assay:
≥95% (titration)
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (titration)
mp
178 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid is an organic building block shows different structural motifs. It has 3 bridging moieties that leads to the connects with rare earth metal centers so this can act as both bridging ligand as well as the chelating agent.
Application
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid can be used in the synthesis of polymeric solids.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (titration) | description ≥98.0% (T) | description 95% | description - |
| assay ≥95% (titration) | assay ≥98.0% (T) | assay 95% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 178 °C (lit.) | mp 178 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group amine, hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl, ether | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?