Kluczowe dokumenty
GF99923686
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton kj
Synonim(y):
IM301414
Wybierz wielkość
1 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 999-236-86
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.075 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)