Merck
GF99287061
Tungsten
foil, 0.5m coil, thickness 0.05mm, coil width 1.5mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
W 000249
Wybierz wielkość
1 EA
977,00 zł
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
977,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 992-870-61
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Marbach et al.
Physics in medicine and biology, 26(3), 435-443 (1981-05-01)
Curves relating beam energy, scattering foil thickness, central-axis depth-dose, and beam flatness have been generated using data taken on a Siemens 200A betatron. The curve set allows a single combination of tungsten foil thickness and electron beam energy to be
Congshang Wan et al.
Ultramicroscopy, 119, 106-110 (2011-11-15)
Thermionic electron emission from 200 to 500 nm thick coatings of scandium oxide on tungsten foil have been examined in thermionic emission microscopy, spectroscopic photoelectron microcopy, synchrotron radiation and ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS). A clear dependence of the scandium oxide-W
Mark L Witten et al.
Chemico-biological interactions, 196(3), 87-88 (2011-12-21)
There is emerging evidence that tungsten has toxic health effects. We summarize the recent tungsten toxicity research in this short review. Tungsten is widely used in many commercial and military applications because it has the second highest melting temperature of
Jan R Andreesen et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1125, 215-229 (2007-12-22)
The history and changing function of tungsten as the heaviest element in biological systems is given. It starts from an inhibitory element/anion, especially for the iron molybdenum-cofactor (FeMoCo)-containing enzyme nitrogenase involved in dinitrogen fixation, as well as for the many
Synthetic analogues and reaction systems relevant to the molybdenum and tungsten oxotransferases.
John H Enemark et al.
Chemical reviews, 104(2), 1175-1200 (2004-02-12)