Merck
GF99251590
Praseodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
PR006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141610
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 992-515-90
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)