GF99214364
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607920
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 992-143-64
Długość
450 mm
średnica
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)