Merck
GF99016487
Indium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.008mm, temporary acrylic support, 99.8%
Synonim(y):
Indium, IN000110
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 990-164-87
rezystywność
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Takada et al.
Radiation protection dosimetry, 144(1-4), 575-579 (2010-11-11)
At the Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories of the Japan Atomic Energy Agency (JAEA), small pieces of indium foil incorporated into personal dosemeters have been used for personnel screening in criticality accidents. Irradiation tests of the badges were performed using
Evaluation of the repair of mechanical furcation perforations using amalgam, gutta-percha, or indium foil.
R Aguirre et al.
Journal of endodontics, 12(6), 249-256 (1986-06-01)
R J Schulz et al.
Medical physics, 4(1), 42-45 (1977-01-01)
A sensitive and relatively simple method for obtaining an index of the spectral quality of x rays in the 4-15-MV range is presented. The method is based upon the simultaneous production of 115mIn by inelastic scattering of x rays by
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)