Kluczowe dokumenty
GF98805640
Niobium/Tantalum
tube, Nb98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonim(y):
NB137600
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 988-056-40
Długość
500 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
0.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)