Kluczowe dokumenty
GF98669873
Aluminum
tube, square section, 500mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Synonim(y):
AL007750
About This Item
Próba
≥99.5%
Formularz
tubes
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 986-698-73
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × grubość
500 mm × 1.6 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)