Merck
GF98469590
Tin
foil, 50x50mm, thickness 0.75mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
SN000426
Wybierz wielkość
1 EA
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 984-695-90
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Britta A Jung et al.
Clinical oral implants research, 22(6), 664-668 (2010-11-04)
To evaluate the necessity of three-dimensional imaging (computed tomography [CT]/cone-beam computed tomography [CBCT]) for paramedian insertion of palatal implants. Lateral radiographs and CBCT scans were performed from 18 human skulls. For lateral cephalometry, the nasal floor (right/left) and the oral
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
Lis Danielsen et al.
Forensic science international, 134(2-3), 134-141 (2003-07-10)
Previously, electrical injuries have been suggested caused only by the concomitant heat developed during the passage of an electrical current. Recent experimental studies on fully anesthetized pigs and the study of one human case have, however, shown typical electrical alterations.
M R Krigman et al.
Neurotoxicology, 5(2), 129-139 (1984-01-01)
The toxicology of tin is almost entirely the toxicology of the organic compounds of tin, for the metal itself and its inorganic compounds appear to be nearly harmless for practical purposes. Furthermore, the neurotoxicity of organotin is essentially that of
Heinz Rüdel
Ecotoxicology and environmental safety, 56(1), 180-189 (2003-08-14)
This article reviews the literature related to the bioavailability of tin, inorganic tin compounds, and organotin compounds. On the one hand, the toxicity of metallic tin and inorganic tin compounds is low. In aqueous systems, the potential bioavailability of tin