Merck
GF98256314
Cobalt
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
CO005120
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 982-563-14
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
Kazuhiro Yamada
Metal ions in life sciences, 13, 295-320 (2014-01-29)
The primarily function of cobalt in humans is based on its role in cobalamin (Cbl, vitamin B12). Therefore, this chapter will focus on the physiological roles of Cbl and the importance of cobalt in human health. Cbl acts as the
K Praveena et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4371-4376 (2014-04-18)
The Cobalt ferrite (CoFe2O4) powders were synthesized by Co-precipitation method. The as prepared ferrite powders were incorporated into a polyaniline matrix at various volumetric ratios. The as prepared composites of ferrite and polyaniline powders were characterized using X-ray diffraction (XRD)
S Dianat et al.
Chemico-biological interactions, 215, 25-32 (2014-03-13)
The parent and nanosized starch, and lipid encapsulated K6[SiW11O39Co(H2O)]·nH2O (abbreviated as SEP, LEP and SiW11Co, respectively), as potent antitumor candidates, were synthesized and characterized by FT-IR spectroscopy, ICP, TG analysis, SEM and TEM images. The results show that the SiW11Co
John J Devlin et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 405-415 (2013-11-14)
Safety concerns regarding cobalt-containing metal alloy hip prosthetics (Co-HP) have resulted in product recalls, a medical device alert, and issuance of guidance for clinicians. Recently, cases of suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) from Co-HP have been reported. Although little