Merck
GF97807427
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 95+%
Synonim(y):
SB000140
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 978-074-27
opór
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khatima Aït-Oudhia et al.
Parasitology research, 109(5), 1225-1232 (2011-07-30)
Leishmania is the causative agent of various forms of leishmaniasis, a significant cause of morbidity and mortality. The clinical manifestations of the disease range from self-healing cutaneous and mucocutaneous skin ulcers to a fatal visceral form named visceral leishmaniasis or
Edward R T Tiekink
Critical reviews in oncology/hematology, 42(3), 217-224 (2002-06-07)
The main group elements antimony and bismuth are used clinically, primarily for the treatment of Leishmaniasis (antimony) and ulcers (bismuth). Despite their medicinal efficacy, the exploration of the anti-cancer potential of antimony and bismuth compounds is not as well developed
Ricardo Khouri et al.
The Journal of infectious diseases, 210(2), 306-310 (2014-02-11)
We show that increased plasma superoxide dismutase 1 (SOD1) levels are statistically significant predictors of the failure of pentavalent antimony treatment for cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania braziliensis. In Leishmania amazonensis-infected patients, host SOD1 levels can be used to discriminate
Mengchang He et al.
The Science of the total environment, 421-422, 41-50 (2011-07-12)
Antimony (Sb) is ubiquitous throughout the environment as a result of natural processes and human activities. In China, superlarge-, large and medium-sized Sb deposits are concentrated in the Guangxi (34.4%), Hunan (21.2%), Yunnan (12.2%) and Guizhou (10.2%) provinces. Due to
Susan C Wilson et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 158(5), 1169-1181 (2009-11-17)
This article provides a critical review of the environmental chemistry of inorganic antimony (Sb) in soils, comparing and contrasting findings with those of arsenic (As). Characteristics of the Sb soil system are reviewed, with an emphasis on speciation, sorption and