Merck
GF97791520
Nickel
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.95%
Synonim(y):
NI000170
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 977-915-20
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Kim et al.
Applied physics letters, 98(26), 263106-2631063 (2011-07-30)
Microwave plasma chemical vapor deposition (MPCVD) was employed to synthesize high quality centimeter scale graphene film at low temperatures. Monolayer graphene was obtained by varying the gas mixing ratio of hydrogen and methane to 80:1. Using advantages of MPCVD, the
L A van Loon et al.
Journal of oral pathology, 17(3), 129-137 (1988-03-01)
An in vivo comparison was made between the contact allergic stomatitis-inducing capacity of nickel, nickel-containing dental alloys and a non-corrosive precious metal. Fifteen patients with a positive allergic skin reaction to nickel were divided into 3 groups (A, B and
H T Tien et al.
Photochemistry and photobiology, 49(5), 527-530 (1989-05-01)
Visible light of the solar spectrum is directly converted to stored chemical energy of hydrogen from artificial sea water in a novel electrochemical photovoltaic cell. The principal element of the cell, modeled after the photosynthetic thylakoid membrane, is a semiconductor
Gareth E Haslam et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(28), 12968-12974 (2011-06-23)
Metallic nickel is a powerful electrocatalyst in alkaline solution and is able to be used in the alkaline fuel cell. However, in acidic solution, electrocatalysis is impossible because the metal is subject to rapid corrosion at low pH for all
W K Winnett et al.
Talanta, 41(10), 1627-1630 (1994-10-01)
A modification of the sample introduction system for combustion total organic carbon analyzers is presented where sample is sprayed into the instrument. Thermally created sprays and nebulizer sprays are discussed. It is shown that spray introduction gives more symmetric signals