Merck
GF96854013
Gold
wire, 0.20 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.995%
Synonim(y):
AU005137
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.995%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 968-540-13
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Długość
0.1 m
średnica
0.20 mm
tw
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com