Merck
GF96747485
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 97.%
Synonim(y):
HF006105
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141718
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 967-474-85
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
tw
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Klucz InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1