Kluczowe dokumenty
GF96661637
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, length 2 m, temper annealed
Synonim(y):
NI110380
Wybierz wielkość
1 EA
3340,00 zł
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 966-616-37
Długość
2 m
grubość
0.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)