Kluczowe dokumenty
GF96121661
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Synonim(y):
AL625710
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 961-216-61
Długość
10 m
Średnica
0.011 mm , filament diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)