Merck
GF95819811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 20 m
Synonim(y):
ES305950
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 958-198-11
Długość
20 m
Średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com