Kluczowe dokumenty
GF94458415
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 300 x 300mm, 0.45mm thickness
Synonim(y):
TI260400
Wybierz wielkość
1 EA
2780,00 zł
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 944-584-15
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.45 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)