Merck
GF94433553
Aluminum
foil, thickness 0.20 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL000609
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 944-335-53
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)