Kluczowe dokumenty
GF94247770
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE290350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 942-477-70
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)