Key Documents
GF94186547
Thoriated tungsten
wire, 0.05 mm diameter, W 99.4%/Th 0.6%, length 200 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 941-865-47
Długość
200 m
średnica
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com