Merck
GF94019586
Tungsten
wire reel, 25m, diameter 0.030mm, gold plated, 99.95%
Synonim(y):
W 005234
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 940-195-86
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mehran Ahmadlou et al.
Nature communications, 6, 6773-6773 (2015-04-04)
The superior colliculus is a layered structure important for body- and gaze-orienting responses. Its superficial layer is, next to the lateral geniculate nucleus, the second major target of retinal ganglion axons and is retinotopically organized. Here we show that in
Mark L Witten et al.
Chemico-biological interactions, 196(3), 87-88 (2011-12-21)
There is emerging evidence that tungsten has toxic health effects. We summarize the recent tungsten toxicity research in this short review. Tungsten is widely used in many commercial and military applications because it has the second highest melting temperature of
P Thongkumkoon et al.
Toxicology letters, 226(1), 90-97 (2014-02-08)
The toxicity of nanomaterials has been well known, but mechanisms involved have been little known. This study was aimed at looking at direct interaction between nanomaterials and naked DNA for some fundamental understanding. Two different types of nanomaterials, carbon nanotubes
Elias Papaconstantinou et al.
Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 8, s813-s825 (2003-09-06)
Polyoxometalates (POM) have a rich and promising photochemical behavior. Upon illumination at the O M CT band (i.e., in UV and near-visible area) become powerful oxidizing reagents able to oxidize various organic compounds. In the process POM undergo stepwise reduction
Jan R Andreesen et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1125, 215-229 (2007-12-22)
The history and changing function of tungsten as the heaviest element in biological systems is given. It starts from an inhibitory element/anion, especially for the iron molybdenum-cofactor (FeMoCo)-containing enzyme nitrogenase involved in dinitrogen fixation, as well as for the many