GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonim(y):
NI055892
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 935-739-28
Długość
50 m
Średnica
0.30 mm
grubość izolacji
0.030 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)