Kluczowe dokumenty
GF93149208
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, pale gray
Synonim(y):
PH303060
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 931-492-08
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
6 mm
kolor
pale gray
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)