Kluczowe dokumenty
GF93015794
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
500mm rod, 2.0mm diameter, half hard
Synonim(y):
CU077905
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 930-157-94
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)