Merck
GF90909388
Tungsten
wire reel, 10m, diameter 0.0075mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
W 005112
Wybierz wielkość
1 EA
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 909-093-88
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José L Domingo
Biological trace element research, 88(2), 97-112 (2002-09-26)
Tungstate is an oxyanion that has biological similarities to vanadate. In recent years, a number of studies have shown the antidiabetic effects of oral tungstate in animal models of diabetes. However, because of the tissue accumulation and potential toxicity derived
Matthias Boll et al.
Biological chemistry, 386(10), 999-1006 (2005-10-13)
The molybdenum enzymes 4-hydroxybenzoyl-CoA reductase and pyrogallol-phloroglucinol transhydroxylase and the tungsten enzyme acetylene hydratase catalyze reductive dehydroxylation reactions, i.e., transhydroxylation between phenolic residues and the addition of water to a triple bond. Such activities are unusual for this class of
Vernon G Thomas et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(4), 1031-1037 (2009-02-24)
The toxicity of elemental tungsten released from discharged shot was assessed against previous studies that established a 1% toxic threshold for soil organisms. Extremely heavy theoretical shot loadings of 69,000shot/ha were used to generate estimated environmental concentrations (EEC) for two
Malcolm H Chisholm et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 5(5), 308-320 (2005-10-08)
The reaction of M2(O2CBu(t))4 (M = Mo, W) with a dicarboxylic acid in toluene yields compounds of general formula [M2]-O2C-X-CO2-[M2] ([M2] = M2(O2CBu(t))3; X = conjugated spacer). The M2 units are electronically coupled via interactions between the M2 delta and
A Koutsospyros et al.
Journal of hazardous materials, 136(1), 1-19 (2005-12-14)
Since its discovery, tungsten, a transition element of Group VIb of the Periodic Table of Elements, and its compounds have been considered environmentally benign. Its presence in biological and drinking water samples in Fallon, Nevada, an acute lymphocytic leukemia cluster