Kluczowe dokumenty
GF90747658
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF230400
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 907-476-58
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)