Merck
GF90469884
Antimony
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
Synonim(y):
SB000160
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 904-698-84
opór
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Nash et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(2), 97-109 (2001-03-17)
Methodologies for the environmental analysis of total antimony and aqueous chemical speciation are critically reviewed, including preparation techniques for aqueous and solid matrices and the determination of solid state partitioning and recommendations are given for future research directions. Concentrations of
Pankaj Sharma et al.
Acta pharmacologica Sinica, 29(8), 881-890 (2008-07-31)
Antimony, a natural element that has been used as a drug for over more than 100 years, has remarkable therapeutic efficacy in patients with acute promyelocytic leukemia. This review focuses on recent advances in developing antimony anticancer agents with an
Patricia Smichowski
Talanta, 75(1), 2-14 (2008-03-29)
This review summarizes and discusses the research carried out on the determination of antimony and its predominant chemical species in atmospheric aerosols. Environmental matrices such as airborne particulate matter, fly ash and volcanic ash present a number of complex analytical
Martin Wiener et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 67(8), 1038-1044 (2014-06-15)
Recommended selective neck dissections for primary cutaneous tumours on the head and neck are based largely on clinical recurrence data acquired prior to the era of lymphatic mapping and sentinel lymph node (SLN) biopsy. This study aimed to examine lymphatic
A Léonard et al.
Mutation research, 366(1), 1-8 (1996-10-01)
The paper reviews the information available concerning the mutagenic, teratogenic and carcinogenic effects of antimony. A claim that antimony compounds could have mutagenic properties is based on insufficient and not particularly relevant data. Additional experiments, particularly with organic antimony compounds