Merck
GF89761652
Indium
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
IN005140
Wybierz wielkość
1 EA
5120,00 zł
5120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 897-616-52
rezystywność
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)