Kluczowe dokumenty
GF89752999
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Synonim(y):
ES301855
Wybierz wielkość
1 EA
3300,00 zł
3300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
3300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 897-529-99
Długość
2 m
szerokość zwoju
315 mm
grubość
0.005 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)